missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDRG1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18439911 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25ul
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18439911 25ul 25 Mikroliter
18071638 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18439911 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP21374625ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PDRG1 Polyclonal specifically detects PDRG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDRG1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias C20orf126p53 and DNA damage regulated 1, chromosome 20 open reading frame 126, dJ310O13.3, p53 and DNA-damage regulated 1, PDRGp53 and DNA damage-regulated protein 1
Gensymbole PDRG1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: LDTKRNQNREGLRALQKDLSLSEDVMVCFGNMFIKMPHPETKEMIEKDQDHLDKEIEKLRKQLKVKVNRLFEAQGKPELKGFNLN
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25ul
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81572
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.