Learn More
Chemsplash PE-geprägte Einwegschürze
Beschreibung
Einwegschürze aus geprägtem Polyethylen
- Rückenbänder
- 100er-Packung Schürzen
- Größe: 70 x 115 cm
- PFAS-frei
Beschreibung: Diese geprägte 15 Mikron Einwegschürze besteht aus Polyethylen und ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Es eignet sich ideal für Großküchen, Reinigungs- oder Wascharbeiten. Die Schürze verfügt über Bänder zum Binden am Rücken für einen sicheren Sitz und wird praktischerweise in einer 100er-Packung geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schürze |
| Größe | Universal |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Verschlusstyp | Integrierte Bänder |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Abmessungen (L x B) | 70 x 115 cm |
| Mehr anzeigen |