Learn More
Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter
Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der Karl Hecht™ birnenförmige Scheidetrichter besteht aus Duran™ Glas und Polyethylen hoher Dichte.
Marke: Karl Hecht™ 42970048
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus Duran™.
- NS-Absperrhahn
- Austauschbarer Stopfen.
- Zuverlässige Haltevorrichtung.
- NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
- Verstärkte Hülse und Hals.
- Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
- In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
Trichter | |
250 ml | |
DIN ISO 4800 | |
Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas | |
NS, 4.0 mm-Bohrung | |
29 |
4 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Nein | |
29/32 | |
Polyethylen hoher Dichte |