Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Flaschen mit konischem Verbindungsboden
Speziell zum Destillieren und Verdampfen sowie für eine einfache Probenentfernung. Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Flaschen mit konischem Verbindungsboden sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03032928
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.52000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11572304
  • 385.84 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12383
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Borosilikatglas, Duran Glas
29/32 NS
51 mm