Learn More
Heathrow Scientific Pearl™ mit verstellbarem Volumen, mehrkanalig
Die Pearl™ ist eine Acht- oder Zwölfkanalpipette mit einstellbarem Volumen und präzisem Liquid-Handling.
Brand: Heathrow Scientific HS120218
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Description
Das schlanke, ergonomische Design und der reduzierte Kolbendruck tragen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Dauerbelastung zu verringern, da die Pipette mit nur 2/3 des Arbeitsdrucks der meisten Standardpipetten auskommt. Die Pearl™ wird nach den Standards getestet und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert. Hergestellt gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften.
- Interne Metallteile für höhere Genauigkeit, Kalibrierungsstabilität und lange Lebensdauer
- Ergonomisch leicht nach unten geneigter Knopf zum Auswerfen der Spitze verringert Ermüdung der Hände und einseitige Dauerbelastung
- Einfache Volumeneinstellung mit Verriegelungslasche, um versehentliches Verstellen zu verhindern
- Separater Spitzenabwurf
- Große Volumenanzeige
- Farbcodiert und mit Volumenbereich beschriftet
- Sowohl oben als auch auf der Seite sind farbcodierte Komponenten für eine schnelle visuelle Bestätigung
- CE-zertifiziert und gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften hergestellt
- Autoklavierbar
Specifications
CE | |
Pearl™ Pipette mit einstellbarem Volumen | |
Weiß | |
Nein | |
HS120218 | |
Pearl™ | |
Pipette mit manuell einstellbarem Volumen | |
3-Stellungen, Ziffern | |
Spitzen | |
3,75 in. | |
1,00 in. | |
9,25 in. |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
Niedrige Kraft | |
ABS | |
12 | |
Unsteril | |
30 bis 300 µl | |
Haken | |
1 Box | |
9,53 cm | |
2,54 cm | |
23,50 cm |