Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pektin
Catalog Number p-3779918
74.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9000-69-5
MFCD00081838
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9000-69-5
MFCD00081838
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pectin
Farbe Orange bis orange-rot
pH 3.0 to 3.8 (1% soln.)
Physikalische Form Pulver
Asche acid-insoluble ash: < 1%
Merck Index 15, 7169
Menge 250 g
Reinheit (%) 67 to 71% (degree of esterification)
Güte Praktische
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 12% max. (105°C, 2 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Partikelgröße 2% Max. (>60 Mesh)
Viskosität 30.5 to 36.5