Learn More
Gilac™ Pedalbehälter mit Tür und Deckel, 90 l
Beschreibung
- Polaris Pedalbehälter.
- Ausgestattet mit zwei Antimarkierungsrädern (Durchmesser 120 mm).
- Leicht zu transportieren.
- Einfaches Entnehmen des Beutels dank seitlicher Öffnung.
- Berührungslose Bedienung für die hygienische Entsorgung.
- Einfach zu reinigen.
- Farbige Deckel zur getrennten Abfalltrennung.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 90 L |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 23,8 gal. |
| Farbe | Weiß |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Pedalbehälter mit Deckel |