Learn More
Heathrow Scientific™ Reagenzglas- und Abtropfgestell
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16360746 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Array:
5 x 10
8 x 12
Packungsgröße:
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Array unitSize
16360746 Weiß 5 x 10 2 Stück
16370746 Blau 5 x 10 2 Stück
16380746 Weiß 8 x 12 2 Stück
16390746 Blau 8 x 12 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16360746 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS24311A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Reagenzglas- und Abtropfgestell ist stabil, robust und vielseitig und besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen, das sich ideal für die Lagerung auf dem Labortisch oder die Lagerung von Röhrchen eignet.
  • Die Ausführung mit Stiften sorgt für einfache Sichtbarkeit des Röhrcheninhalts
  • Als Trockengestell für Glasplatten oder umgedrehte Röhrchen verwendbar
  • Die Stifte bleiben auch nach wiederholtem Autoklavieren gerade
  • Eingeprägte alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Erkennung und Entnahme von Röhrchen
  • Die einzigartige tropfenförmige Gestaltung ermöglicht eine bessere Retention von Röhrchen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Beschreibung Reagenzglas- und Abtropfgestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Röhrchen
Material Glasfaserverstärkt
Positionen 1
Form Rechteckig
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen
Modell HS24311A
Anzahl pro Karton 8/Pckg.
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Verpackung Kiste
Länge (metrisch) 18,8 cm
Länge (angloamerikanisch) 7,4 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,1 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,7 in.
Durchmesser (metrisch) Well 14 bis 17 mm
Produkttyp Reagenzglas-Steckgestell
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 6,9 cm
Array 5 x 10
Breite (metrisch) 10,4 cm