Learn More
PELI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16097-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885584
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 25-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Scaffold protein which probably links Toll-like receptors (TLRs) to basic cellular processes via its interaction with the complex containing IRAK kinases and TRAF6. Can activate the MAP (mitogen activated protein) kinase pathway leading to activation of ELK1. Not required for NF-kappa-B activation.
Spezifikation
Spezifikation
PELI2
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8BST6, Q9HAT8
E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 2, PELI2, Pellino 2, pellino homolog 2 (Drosophila), Protein pellino homolog 2
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
305835, 57161, 93834
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
PELI2
Liquid
PELI2
PELI2 Fusion Protein Ag8940
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat