Learn More
Pellino 2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562754
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15760542
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NRKEVVEEKQ PWAYLSCGHV HGYHN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
Pellino 2 Polyclonal antibody specifically detects Pellino 2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Pellino 2
Polyclonal
Unconjugated
Peli2
AW047589; BB129927; E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 2; Peli2; pellino 2; pellino E3 ubiquitin protein ligase family member 2; pellino homolog 2; pellino-2; protein pellino homolog 2; RGD1565884; RING-type E3 ubiquitin transferase pellino homolog 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57161
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9HAT8
Peli2
Recombinant protein corresponding to Human Pellino 2