Learn More
Thermo Scientific™ Peltier Zubehör (luftgekühlt) für Spektrophotometer der Serien GENESYS™ 10S, BioMate™ 3S und Evolution™ 60S
Thermo Scientific™ Luftgekühltes Peltier Zubehör für Spektrophotometer der Serien GENESYS 10S, BioMate 3S und Evolution 60S ermittelt schnell die Temperatur für Analysen und regelt mit dem externen Regelmodul die Rührdrehzahl.
Marke: Thermo Scientific™ 222238100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Peltier Zubehör (luftgekühlt) für Spektrophotometer der Serien GENESYS™ 10S, BioMate™ 3S und Evolution™ 60S ermittelt schnell die Temperatur für Analysen und regelt mit dem externen Regelmodul die Rührdrehzahl. Temperaturregelung und Probenrühren sind für viele UV-Vis-Analyseverfahren kritisch. Das luftgekühlte Peltier-Zubehörmodul erbringt überlegene Leistung bei anwenderfreundlicher Konfiguration. Es regelt die Temperatur zuverlässig im Bereich 20 bis 60°C.
Das Peltier Regelsystem garantiert eine toleranzenge Temperaturregelung, ohne dass der Wasserstand überwacht und das Zubehör mit zusätzlichen Schläuchen oder Klemmen versehen werden muss oder zusätzliche Frostschutzmittel oder antibakterielle Substanzen zuzusetzen sind.- Das Regelmodul besitzt eine gut sichtbare Temperaturanzeige und stellt die Rührdrehzahl grafisch dar
- Modular aufgebaute Software ermöglicht das schnelle Ändern von Solltemperatur oder Rührdrehzahl
- Außergewöhnlich gute Temperaturstabilität und schnelle Temperaturübergänge
- Nur geringe Temperaturunterschiede zwischen der Solltemperatur des Zubehörs und der in einer 1 cm-Standardküvette gemessenen Temperatur
- Kostengünstiger als die meisten Umwälzthermostatsysteme
- Keine Wartung erforderlich
Bestellhinweis:
Für das Probenrührmodul sind separat lieferbare Rührstäbe (9423UV97030E) erhältlich. Für biologische Assays, die Temperaturregelungen bei 25, 37, 40 und 50 °C erfordern.
Empfohlen für:
Für Biowissenschaftslabore
Spezifikation
Luftgekühltes Peltier-System, Einzelzelle | |
Serie GENESYS 10S, BioMate 3S, Evolution 60S Spektralphotometer | |
± 0,1 °C |
Peltier-Einzelküvettensystem | |
Kit contains: |
|
20°bis 60 °C |