Learn More
3M™ PELTOR™ MultiVisor™ System Gittervisier
Beschreibung
- Edelstahl-Gittervisier mit matter Oberfläche für extrem widrige Arbeitsumfelder
- Gitter: 1,8 x 1,8 mm
- 35 % Lichtreduzierung
- Gittervisiere sind für den Einsatz mit 3M™ Schutzhelmen vorgesehen
- Alle Gittervisiere sind gemäß der EU-Norm EN 371 geprüft und zugelassen und erfüllen höhere Robustheitsanforderungen (S-Kennzeichnung)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 1731 |
| Produkttyp | Gittervisier |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forestry |
| Rahmenfarbe | Black |
| Lens Material | Stahl |