Learn More
Pemetrexed Dinatriumsalsalz-2.5-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15365058 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15365058 1 g 1 Gramm
15375058 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15365058 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456180010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 357166-30-4
Summenformel C20H19N5Na2O6 . 5/2 H2O
Molekulargewicht (g/mol) 516.43
MDL-Nummer MFCD13194950
InChI-Schlüssel NYDXNILOWQXUOF-CETBVFFHNA-L
Synonym pemetrexed disodium hemipenta hydrate
PubChem CID 131673885
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentandisäure;molekularer Wasserstoff;natrium;pentahydrat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(C(CCC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)=CN2)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pemetrexed disodium salt 2.5 hydrate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 516.43
Reinheit (%) 98%