Learn More
Micronova™ Stift mit natriumarmer Tinte
Die Stifte und Marker für Reinräume verfügen über eine ungiftige, permanente und schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis, die licht- und wasserbeständig ist. Zum Schreiben auf Laborartikeln, kalten oder nassen Oberflächen und Kunststoffbeuteln. Schmiert nicht auf wiederverwendbarem Glas, Metall oder Porzellan, sondern kann abgewischt werden.
Marke: Micronova™ PEN-03IR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Natriumarme Tinte
Die bestrahlten Micronova Reinraum-Kugelschreiber mit natriumarmer Tinte und Zylindern zur Begrenzung der Partikelerzeugung sind für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen und aseptischen Umgebungen vorgesehen. Gammabestrahlte Stifte eignen sich für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche.
- Kugelschreiber für den Reinraum mit nicht entfernbarer, natriumarmer Tinte
- Für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen
- Weißer hochdichter Polypropylen-Zylinder
- Hält dem Abwischen mit IPA, Bleichmittel und Phenol stand
- Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung
- Schwarze, blaue oder rote Tinte
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
Spezifikation
Polyethylen hoher Dichte (HDPE) | |
Mit Deckel | |
Nicht autoklavierbar | |
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen | |
Reinraumstift | |
Steril |
Rot | |
5,75 in. | |
Nein | |
10 Stifte/Beutel, dann doppelt verpackt | |
10/Pk. | |
0,7 mm-Spitze |