Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Penase gefriergetrocknet in Fläschchen Oxoid
Marke:  Thermo Scientific™ Oxoid™ SR0129B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10527153
  • 258.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ein Bacillus cereus 569/H9 Lactamase (E.C.5.2.6), dargestellt als gefriergetrocknetes Pulver mit Puffersalzen. Jede Fläschchen enthält eine 3,300lU-Aktivität (1 Einheit der Enzymaktivität hydrolysiert 1.0 μmol Benzylpenicillosäure pro Minute, pH-Wert 7.0, bei 25 °C).
Wird zur Inaktivierung von empfindlichen Beta-Lacram-Antibiotika in Präparaten, Blut- oder Gewebeproben verwendet.