missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Penicillin Antibody (Pen-9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18306764 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18306764 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18306764 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314083

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Penicillin Monoclonal antibody specifically detects Penicillin in All species samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Penicillin
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon Pen-9
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1 to 5 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS without Preservative
Gen-Alias Ampicillin, Benzylpenicillin, dicloxacillin, flucloxacillin, methicillin, PCN, Penicilin, Penicillin G, Phenoxymethylpenicillin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Penicilloyl-transferrin conjugate
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies All species
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.