Learn More
Thermo Scientific Chemicals Penicillin V-Kaliumsalz, 99 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Penicillin V potassium salt |
Typ | Penicillin V Potassium Salt |
Schmelzpunkt | 197.0°C to 202.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
IUPAC-Name | (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure;molekularer Wasserstoff;Kalium |
Formelmasse | 388.48 |
Spezifische Drehung | +220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) |
Reinheit (%) | ≥98.5% (HPLC) |
Menge | 5 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Penicillin V potassium salt
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.