Learn More
Penicillin-V-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
25 g
100 g
Description
Penicillin V Potassium bactericidal against penicillin-susceptible microorganisms during the stage of active multiplication. It inhibits biosynthesis of cell-wall mucopeptide. It is used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Penicillin V Kalium-Bakterizid gegen Penicillin-anfällige Mikroorganismen während des Stadiums der aktiven Vermehrung. Hemmt die Biosynthese von Zellwand-Mukopeptid. Dient zur Behandlung oder Verhinderung von Infektionen, die nachweislich oder stark von Bakterien verursacht werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Vor Wärme schützen.
Penicillin V Kalium-Bakterizid gegen Penicillin-anfällige Mikroorganismen während des Stadiums der aktiven Vermehrung. Hemmt die Biosynthese von Zellwand-Mukopeptid. Dient zur Behandlung oder Verhinderung von Infektionen, die nachweislich oder stark von Bakterien verursacht werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Vor Wärme schützen.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Penicillin V potassium salt |
Typ | Penicillin V Potassium Salt |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 197°C to 202°C |
Beilstein | 3899451 |
Merck Index | 14,7100 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dimethyl sulfoxide,and methanol. |
Formelmasse | 388.48 |
Farbe | Weiß |
Menge | 10 g |