missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentachloranilin, 96 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11429856
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429856 25 g 25 Gramm
11419856 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11429856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20327.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 527-20-8
Summenformel C6H2Cl5N
Molekulargewicht (g/mol) 265.339
MDL-Nummer MFCD00014769
InChI-Schlüssel KHCZSJXTDDHLGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentachloroaniline, pentachloroaminobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentachloro, pca van, unii-uw5qvl647i, 2,3,4,5,6-pentachlorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentachloro, uw5qvl647i, dsstox_cid_17584, dsstox_rid_79345
PubChem CID 10693
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentachloranilin
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pentachloroaniline
Schmelzpunkt 231°C to 232°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2018
Beilstein 2806732
Formelmasse 265.35
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.