missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentachlorphenyllaurat, TRC

Artikelnummer. 30412657
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412657 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30412657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP267015100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pentachlorophenol dodecanoate
CAS 3772-94-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18 H23 Cl5 O2
Menge 100 mg
Synonym Dodecanoic acid','2,3,4,5,6-pentachlorophenyl ester, Dodecanoic acid','pentachlorophenyl ester (9CI), Lauric acid','pentachlorophenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol','pentachloro-','laurate (8CI), Lauroyl pentachlorophenate, Mystox, Mystox LPL, Mystox LSD, Mystox LSL, NSC 77542, Pentachlorophenol laurate, Pentachlorophenyl laurate
InChI-Formel InChI=1S/C18H23Cl5O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(24)25-18-16(22)14(20)13(19)15(21)17(18)23/h2-11H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentachlorphenyl)dodecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 448.64
Formelmasse 446.0141
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.