missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentadecanal, TRC

Artikelnummer. 30419235
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419235 5 g -
30416434 250 mg 250 Milligramm
30409850 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30419235 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2271005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2765-11-9
Summenformel C15H30O
Molekulargewicht (g/mol) 226.4
Synonym 1-Pentadecanal, Pentadecaldehyde, n-Pentadecanal
IUPAC-Name pentadecanal
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pentadecanal
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h15H,2-14H2,1H3
Formelmasse 226.2297
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.