Learn More
Pentadecanoyl-Coenzym-A-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30411102
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411102 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411102 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP26798010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentadecanoyl Coenzyme A Sodium Salt
CAS 125527-28-8
Summenformel C36H64N7O17P3S xNa
Menge 10 mg
Synonym S-pentadecanoate Coenzyme A Sodium Salt, Pentadecanoyl-CoA Sodium Salt, Pentadecanethioic Acid S-Ester with Coenzyme A Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C36H64N7O17P3S.Na/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-27(45)64-20-19-38-26(44)17-18-39-34(48)31(47)36(2,3)22-57-63(54,55)60-62(52,53)56-21-25-30(59-61(49,50)51)29(46)35(58-25)43-24-42-28-32(37)40-23-41-33(28)43;/h23-25,29-31,35,46-47H,4-22H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,48)(H,52,53)(H,54,55)(H2,37,40,41)(H2,49,50,51);/q;+1/p-1/t25-,29?,30?,31+,35-;/m1./s1
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3C(C([C@H](O3)COP(OP(O)(OCC(C)([C@H](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)O)C)=O)(O)=O)OP(O)([O-])=O)O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium-(2R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(((hydroxy((hydroxy((R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-((3-oxo-3-((2-(pentadecanoylthio)ethyl)amino)propyl)amino)butoxy)phosphoryl)oxy)phosphoryl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3-yl-hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 1013.9