Learn More
Pentadecanoyl-Coenzym-A-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30426566
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30426566 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2679801MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentadecanoyl Coenzyme A Sodium Salt
CAS 125527-28-8
Summenformel C36H64N7O17P3S xNa
Menge 1 mg
Synonym S-pentadecanoate Coenzyme A Sodium Salt, Pentadecanoyl-CoA Sodium Salt, Pentadecanethioic Acid S-Ester with Coenzyme A Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C36H64N7O17P3S.Na/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-27(45)64-20-19-38-26(44)17-18-39-34(48)31(47)36(2,3)22-57-63(54,55)60-62(52,53)56-21-25-30(59-61(49,50)51)29(46)35(58-25)43-24-42-28-32(37)40-23-41-33(28)43;/h23-25,29-31,35,46-47H,4-22H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,48)(H,52,53)(H,54,55)(H2,37,40,41)(H2,49,50,51);/q;+1/p-1/t25-,29?,30?,31+,35-;/m1./s1
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3C(C([C@H](O3)COP(OP(O)(OCC(C)([C@H](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)O)C)=O)(O)=O)OP(O)([O-])=O)O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium-(2R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(((hydroxy((hydroxy((R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-((3-oxo-3-((2-(pentadecanoylthio)ethyl)amino)propyl)amino)butoxy)phosphoryl)oxy)phosphoryl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3-yl-hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 1013.9