Learn More
Pentafluorbenzoesäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082134
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2251-50-5
C7ClF5O
230.52
MFCD00000657
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
75256
CHEBI:39425
pentafluorobenzoyl chloride
FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2251-50-5
C7ClF5O
230.52
MFCD00000657
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
75256
CHEBI:39425
pentafluorobenzoyl chloride
FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
A reagent used for deriving primary amines. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used for derivatization of 5-androstenediol, testosterone, estradiol , dihydrotestosterone and estrone in a study to determine their serum levels. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used to derivative dimethylamine(DMA) in study to develop a rapid and accurate GC-MS method for determination of DMA in human urine. It was used in a study to detect the presence of Enterobacter cloacae in cultures of Leuconostoc mesenteroide by gas chromatography/mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Reagenz für die Derivatisierung primärer Amine. 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid wurde zur Derivatisierung von 5-Androstendiol, Testosteron, Östradiol, Dihydrotestosteron und Estron in einer Studie zur Bestimmung ihrer Serumspiegel verwendet. 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoylchlorid wurde zur Ableitung von Dimethylamin(DMA) in einer Studie verwendet, um eine schnelle und genaue GC-MS-Methode zur Bestimmung von DMA im menschlichen Urin zu entwickeln. Es wurde in einer Studie zum Nachweis von Enterobacter cloacae in Leuconostoc-Mesenteroid-Kulturen durch Gaschromatographie/Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Alkoholen und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentafluorobenzoyl chloride
Dichte 1.668
Siedepunkt 158°C to 159°C
Brechungsindex 1.4535
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2054397
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 230.52
Reinheit (%) 98%