Learn More
Pentafluoriodbenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11474044
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
827-15-6
C6F5I
293.962
MFCD00001032
OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
iodopentafluorobenzene, pentafluoroiodobenzene, benzene, pentafluoroiodo, 2,3,4,5,6-pentafluoroiodobenzene, iodoperfluorobenzene, pentafluorophenyl iodide, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodo-benzene, perfluoroiodobenzene, ibf, pubchem19982
70008
1,2,3,4,5-pentafluor-6-iodbenzol
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)I)F)F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
827-15-6
C6F5I
293.962
MFCD00001032
OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
iodopentafluorobenzene, pentafluoroiodobenzene, benzene, pentafluoroiodo, 2,3,4,5,6-pentafluoroiodobenzene, iodoperfluorobenzene, pentafluorophenyl iodide, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodo-benzene, perfluoroiodobenzene, ibf, pubchem19982
70008
1,2,3,4,5-pentafluor-6-iodbenzol
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)I)F)F)F
Iodopentafluorobenzene was used to study the formation of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution. It was used as solvent in a study to determine singlet oxygen lifetimes from phosphorescence decays in halogen substituted perfluorinated solvents by infrared emission spectrometery. It has potential applications in plasma processing industry and in preparation of catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodpentafluorbenzol wurde zur Untersuchung der Bildung von Iodpentafluorbenzol-Radikalionen in wässriger Lösung verwendet. In einer Studie wurde es als Lösungsmittel verwendet, um die Lebensdauer von Singulett-Sauerstoff anhand des Phosphoreszenzzerfalls in halogensubstituierten perfluorierten Lösungsmitteln mittels Infrarot-Emissionsspektrometrie zu bestimmen. Es findet Anwendungsmöglichkeiten in der Plasmaverarbeitung und in der Herstellung von Katalysatoren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentafluoroiodobenzene
Schmelzpunkt -29°C
Dichte 2.212
Siedepunkt 161°C to 163°C
Brechungsindex 1.496
Menge 50 g
Beilstein 2051549
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 293.96
Reinheit (%) 97%