Learn More
Pentafluorphenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinat, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586882
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
944450-81-1
C21H20F5N3O4
473.4
MFCD09966147
XHATYMDMSNXMKQ-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl isonicotinate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxy carbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-4-oxo-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy methyl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenoxy carbonylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
43811038
Tert-Butyl 4-[4-(2,3,4,5,6-Pentafluorphenoxy)Carbonylpyridin-2-yl]Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
944450-81-1
C21H20F5N3O4
473.4
MFCD09966147
XHATYMDMSNXMKQ-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl isonicotinate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxy carbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-4-oxo-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy methyl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenoxy carbonylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
43811038
Tert-Butyl 4-[4-(2,3,4,5,6-Pentafluorphenoxy)Carbonylpyridin-2-yl]Piperazin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinate
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 473.4
Reinheit (%) 90%