missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentafluorphenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 375.25 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'