Learn More
Pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazol-4-Karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541154
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
921939-02-8
C14H9F5N2O3S
380.29
MFCD09817538
NABJYXXXUIZUOT-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-4-morpholinyl-4-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229699
(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-carboxylat
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CSC(=N2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
921939-02-8
C14H9F5N2O3S
380.29
MFCD09817538
NABJYXXXUIZUOT-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-4-morpholinyl-4-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229699
(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-carboxylat
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CSC(=N2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 380.29
Reinheit (%) 97%