missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5 -carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3586886
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
946409-38-7
C15H10F5N3O2
359.26
MFCD09817560
YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229768
(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carboxylat
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
946409-38-7
C15H10F5N3O2
359.26
MFCD09817560
YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229768
(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carboxylat
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 359.25
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'