Learn More
Pentafluorphenyl-2-thiomorpholin-4-ynisonicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541155
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
934570-42-0
C16H11F5N2O2S
390.33
MFCD09702363
CXWZKWSFJLNFMF-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2-thiomorpholin-4-yl-4-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229510
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(thiomorpholin-4-yl)pyridine-4-carboxylate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC(=NC=C2)N2CCSCC2)C(F)=C1F
934570-42-0
C16H11F5N2O2S
390.33
MFCD09702363
CXWZKWSFJLNFMF-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2-thiomorpholin-4-yl-4-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229510
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(thiomorpholin-4-yl)pyridine-4-carboxylate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC(=NC=C2)N2CCSCC2)C(F)=C1F
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 390.33
Reinheit (%) 97%