Learn More
Pentafluorphenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophol-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541156
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
910037-02-4
C14H7F5O4S
366.26
MFCD09702392
FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229594
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
910037-02-4
C14H7F5O4S
366.26
MFCD09702392
FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229594
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 366.26
Reinheit (%) 97%