Learn More
Pentafluorphenylchlorthionoformiat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentafluorophenyl Chlorothionoformate |
| CAS | 135192-53-9 |
| Summenformel | C7ClF5OS |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7ClF5OS/c8-7(15)14-6-4(12)2(10)1(9)3(11)5(6)13 |
| SMILES | Fc1c(F)c(F)c(OC(=S)Cl)c(F)c1F |
| IUPAC-Name | O-(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)chlormethanthioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.59 |
| Formelmasse | 261.9279 |