Learn More
Pentafluorphenyltrifluoracetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036266
46.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14533-84-7
C8F8O2
280.07
MFCD00134438
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
4327891
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14533-84-7
C8F8O2
280.07
MFCD00134438
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
4327891
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 122.5 °C bei 760 mmHg.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Dichte 1.63
Siedepunkt 122°C to 123°C
Flammpunkt 52°C (126°F)
Brechungsindex 1.368
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 2003848
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 122.5°Cat760mmHg.
Formelmasse 280.07
Reinheit (%) ≥98%