Learn More
Pentafluorphenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021105
25.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
828-73-9
C6H3F5N2
198.096
MFCD00007574
BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenylhydrazine, pentafluorophenyl hydrazine, perfluorophenyl hydrazine, hydrazine, pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, 1-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, pubchem3316, pentafluorophenyl-hydrazine
13236
(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)hydrazin
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)NN
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
828-73-9
C6H3F5N2
198.096
MFCD00007574
BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenylhydrazine, pentafluorophenyl hydrazine, perfluorophenyl hydrazine, hydrazine, pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, 1-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, pubchem3316, pentafluorophenyl-hydrazine
13236
(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)hydrazin
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)NN
Pentafluorophenylhydrazine used to determine the purity of N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-dimethylpropyl)]nitroxide (DEPN) using 1H NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentafluorophenylhydrazin zur Bestimmung der Reinheit von N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-Dimethylpropyl)]nitroxid (DEPN) mittels 1H NMR-Spektroskopie.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenylhydrazine
Schmelzpunkt 73°C to 78°C
Menge 5 g
Beilstein 747800
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 198.09
Reinheit (%) 97%