Learn More
Pentafluorpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229321
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
422-64-0
C3AgF5O2
270.89
MFCD00004170
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
62356
[Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
422-64-0
C3AgF5O2
270.89
MFCD00004170
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
62356
[Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentafluoropropionic acid
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.5760g/mL
Siedepunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CF3CF2CO2H
Brechungsindex 1.2830 to 1.286
Menge 10 g
Relative Dichte 1.576
IUPAC-Name pentafluoropropanoic acid
Formelmasse 164.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluoropropionic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.