Learn More
Pentafluorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026360
56.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
771-62-0
C6HF5S
200.13
MFCD00004828
UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
13042
2,3,4,5,6-pentafluorbenzolthiol
FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
771-62-0
C6HF5S
200.13
MFCD00004828
UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
13042
2,3,4,5,6-pentafluorbenzolthiol
FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
Pentafluorothiophenol is used as a fluorinated building block
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentafluorothiophenol wird als fluorierter Baustein verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentafluorothiophenol
Schmelzpunkt -24°C
Dichte 1.572
Siedepunkt 143°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.465
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1876292
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.13
Reinheit (%) 97%