Learn More
Pentafluorphenyltrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228862
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
14533-84-7
C8F8O2
280.07
MFCD00134438
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
4327891
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F
14533-84-7
C8F8O2
280.07
MFCD00134438
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
4327891
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Schmelzpunkt 3.0°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 122.0°C to 125.0°C
Flammpunkt 52°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 280.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Öl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorphenyl trifluoracetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.