Learn More
Cole-Parmer™ Pentair Mischbett-Deionisierungskassette
Entwickelt für die Entfernung von gelösten Feststoffen und TOC-Verbindungen (Gesamter organischer Kohlenstoff, TOC)
Marke:  Cole-Parmer™ 29830-64
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Product Code. 11757035
  • 136.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Deionisationskassetten sind für deionisierendes Wasser bei 16 MΩ ausgelegt, die Mischbett-Kassetten minimieren auch den TOC-Wert (Gesamter organischer Kohlenstoff)
  • Flüssigkeit fließt durch ein Bett
  • Keine Kassette mit einfachen oder doppeltem offenem Ende
  • Kompatibel mit jedem 9 3/4 Zoll-Gehäuse ohne Mittelstange (d. h. 01508-25 oder VPN 150068)
  • Nicht kompatibel mit 01508-40 oder 01508-41 (VPN 156017-02 oder 156018-02)
  • Alle Materialien sind FDA-konform
Specifications
Specifications
600 Körner CaCO3
38 °C
Deionisierkartusche für Mischbett
20 Zoll
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers