Learn More
(Pentamethylcyclopentadienyl)-iridium(III)-chlorid Dimer, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737149
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
12354-84-6
C20H30Cl4Ir2
796.73
MFCD00075435
MMAGMBCAIFVRGJ-UHFFFAOYSA-J
unii-6oy4uuc534, dichloro pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dimer, pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer, eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer mi, bis mu-chloro chloro eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium, iridium, di-mu-chlorodichlorobis 1,2,3,4,5-eta-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl di
76030743
Iridium(3+); 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien; Tetrachlorid
C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3].[Ir+3]
12354-84-6
C20H30Cl4Ir2
796.73
MFCD00075435
MMAGMBCAIFVRGJ-UHFFFAOYSA-J
unii-6oy4uuc534, dichloro pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dimer, pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer, eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer mi, bis mu-chloro chloro eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium, iridium, di-mu-chlorodichlorobis 1,2,3,4,5-eta-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl di
76030743
Iridium(3+); 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien; Tetrachlorid
C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3].[Ir+3]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Ir)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15, 7226
Formelmasse 796.73
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.