Learn More
Pentamethylcyclopentadienylhafnium(IV)-Trichlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029538
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
75181-08-7
C10H20Cl3Hf-9
425.11
MFCD00070461
DROXWYIBBCYOSR-UHFFFAOYSA-K
pentamethylcyclopentadienylhafnium trichloride, acmc-20ajym, hafnium,trichloro 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
53471594
Carbanid;cyclopenta-1,3-dien;hafnium;trichlorid
[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
75181-08-7
C10H20Cl3Hf-9
425.11
MFCD00070461
DROXWYIBBCYOSR-UHFFFAOYSA-K
pentamethylcyclopentadienylhafnium trichloride, acmc-20ajym, hafnium,trichloro 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
53471594
Carbanid;cyclopenta-1,3-dien;hafnium;trichlorid
[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentamethylcyclopentadienylhafnium(IV) trichloride
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 420.08
Reinheit (%) ≥98%