missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentamethylcyclopentadienyliron-Dicarbonyl-Dimer, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7050676
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
35344-11-7
C24H30Fe2O4
494.19
MFCD00058862
UXGBSDPRTITVSY-UHFFFAOYSA-N
pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer, carbon monoxide; iron; 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentane
498645
Kohlenmonoxid; Eisen; 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentan
[Fe].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
35344-11-7
C24H30Fe2O4
494.19
MFCD00058862
UXGBSDPRTITVSY-UHFFFAOYSA-N
pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer, carbon monoxide; iron; 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentane
498645
Kohlenmonoxid; Eisen; 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentan
[Fe].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer
Farbe Violett/Rot
Menge 1 g
UN-Nummer UN3466
Formelmasse 493.96
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'