Learn More
Pentamethylcyclopentadienylmolybdän-Dicarbonyldimer, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050703
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
12132-04-6
C12H16MoO2
288.208
MFCD00058846
CIKWUWWMMYQFKN-UHFFFAOYSA-N
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)molybdenum dimer
131675733
Kohlenstoffmonoxid;molybdän;1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien
CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
12132-04-6
C12H16MoO2
288.208
MFCD00058846
CIKWUWWMMYQFKN-UHFFFAOYSA-N
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)molybdenum dimer
131675733
Kohlenstoffmonoxid;molybdän;1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien
CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer
Schmelzpunkt 219°C (decomposition)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3466
Formelmasse 574.38
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin