Learn More
Pentan-1-ol, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10040290
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
71-41-0
C5H12O
88.15
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
6276
CHEBI:44884
Pentan-1-ol
CCCCCO
71-41-0
C5H12O
88.15
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
6276
CHEBI:44884
Pentan-1-ol
CCCCCO
Pentan-1-ol, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -78°C
Farbe Farblos
pH 7
Siedepunkt 137°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 3
Formelmasse 88.15g/mol
Physikalische Form Flüssig