missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentan, puriss, p.a., ≥99.0 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog Number p-7120645
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mL
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Chemischer Name oder Material Pentane
Schmelzpunkt -131°C
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Formelmasse 72.15g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (GC)
Dichte 0.626g/mL at 25°C
Siedepunkt 36°C to 37°C
Menge 4 x 25 mL
Explosionsgrenze 0.083
Flammpunkt −49°C (−56.2°F)
Zündpunkt 500°F
Verpackung Glass Bottle
Brechungsindex 1.359
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'