Learn More
Pentan, ≥99 %, spektrophotometrischer Grad, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Catalog Number p-7120646
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Chemischer Name oder Material Pentan
Schmelzpunkt -131 °C
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Formelmasse 72.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Sprektrophotometrisch
Dichte 0.626 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 36 °C bis 37 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.083
Flammpunkt −49 °C (−56.2 °F)
Zündpunkt 500 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.356
Dampfdruck 26.98 psi (55 °C), 8.4 psi (20 °C)