Learn More
Pentan, CHROMASOLV™, zur Rückstandsanalyse (aus hochflüchtigem halogeniertem Kohlenwasserstoffe), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7072273
137.13 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
Pentan
CCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
Pentan
CCCCC
CHROMASOLV™, für die Rückstandsanalyse (hochflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe), ≥99,0 %
  • Für die Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentan
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Formelmasse 72.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %, ≥ 99 % (GC)
Güte CHROMASOLV™
Dichte 0.626 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.083
Flammpunkt −49 °C (−56.2 °F)
Zündpunkt 500 °F