Learn More
Pentaphenylcyclopentadien, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15453637
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
2519-10-0
C35H26
446.593
MFCD09909572
YGLVWOUNCXBPJF-UHFFFAOYSA-N
635023
(2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-1,4-dien-1-yl)benzol
C1=CC=C(C=C1)C2C(=C(C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
2519-10-0
C35H26
446.593
MFCD09909572
YGLVWOUNCXBPJF-UHFFFAOYSA-N
635023
(2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-1,4-dien-1-yl)benzol
C1=CC=C(C=C1)C2C(=C(C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene (PPCP) was used as dopant for poly(3-alkylthiophene) diodes to enhance their electroluminescence efficiency, in the preparation of monodisperse and highly fluorescent silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-Cyclopentadien (PPCP) wird als Dotiersubstanz für Poly(3-Alkylthiophen)-Dioden verwendet, um die Effizienz ihrer Elektrolumineszenz bei der Herstellung monodisperser und stark fluoreszierender Kieselgel-Nanopartikel zu steigern.
Löslichkeit
Löslich in Pyridin (5 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentaphenylcyclopentadiene
Schmelzpunkt 254°C to 257°C
Menge 250 mg
Synonym 1,2,3,4,5-pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene, pentaphenylcyclopentadiene, cyclopenta-1,3-diene-1,2,3,4,5-pentaylpentabenzene, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-1,4-dien-1-yl benzene, benzene,1,1',1,1',1-1,3-cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentayl pentakis, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-yl benzene, acmc-1cek1, 2,3,4,5-tetraphenyl-1-cyclopenta-1,4-dienyl benzene, benzene, 1,1',1,1',1-1,3-cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentayl pentakis, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienyl benzene
Löslichkeitsinformationen Soluble in pyridine 5mg/ml.
Formelmasse 446.59
Reinheit (%) 99%