Learn More
Pentylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179822
21.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3954-13-0
C6H11NO
113.16
MFCD00144846
VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
206036
1-isocyanatopentane
CCCCCN=C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3954-13-0
C6H11NO
113.16
MFCD00144846
VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
206036
1-isocyanatopentane
CCCCCN=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentyl isocyanate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 137.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4NCO
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150
Menge 1 g
Relative Dichte 0.87
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig