Learn More
Pentylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentylboronic Acid |
| CAS | 4737-50-2 |
| Summenformel | C5H13BO2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-Pentaneboronic Acid, Pentyl-Boronic Acid, NSC 524968, Pentylboronic Acid, B-Pentylboronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H13BO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h7-8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCB(O)O |
| IUPAC-Name | Pentylboronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 115.97 |
| Formelmasse | 116.1009 |