missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentylenetetrazole-d6, TRC

Artikelnummer. 30423918
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423918 50 mg -
30428673 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30423918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP22750250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1329509-68-3
Summenformel C6H4D6N4
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
Synonym 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine-d6, 1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2- cyclopentadiene-d6, 1,5-Pentamethylenetetrazole-d6, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H- tetrazoloazepine-d6, 7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene-d6, Angiazol-d6, Cardiazol-d6, Cardiazole-d6, Cardiol-d6, Korazole-d6, Leptazol-d6, Pentavet-d6, Pentazol-d6, Ventrazol-d6, Yetrazol-d6
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])CC2=NN=NN2CC1([2H])[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pentylenetetrazole-d6
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
Formelmasse 144.1282
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.